Documenti fondamentali
EP6001040110
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 14 x DWP (53 mm/2 in), (14 x 1) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Codice UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(14 x 1) configuration
Holds 14 x DWP (53 mm/2 in)
max. DWP number per rack: 14 (14 x 1)
side access
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001040110 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
133 mm (5.2 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 776 mm (30.6 in.)
Capacità
(max box size (mm): 86 x 128)
Descrizione generale
for ULT freezer: Innova C580 (max. 728 DWP), Innova C760 (max. 924 DWP)for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks)
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)