MTCC2581
MTC™ Bio Freezer Box
polycarbonate, to hold, 25 x 5 mL tubes
Sinonimo/i:
cryo tube storage box, cryogenic storage
About This Item
Codice UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.84
Prodotti consigliati
Materiali
polycarbonate
Caratteristiche
to hold 25 x 5 mL tubes
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio C2581
Parametri
-196-+121 °C temp. range
Descrizione generale
Freezer box, polycarbonate, for 25 (5x5) 5mL tubes, 5/pk
Caratteristiche e vantaggi
Each box has numbered grid markings on the lid and molded devider, usable temp range is -196° to +121°.
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)