EP5920738003
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 37 x 5.5 - 12 mL tubes, pack of 2
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom
Caratteristiche
capacity 37 x 5.5 - 12 mL tubes
Holds 5.5 - 12 mL tubes
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920738003 (Global)
Parametri
4,120 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Diametro
16 mm
Compatibilità
for use with Universal-Large bucket
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)