EP5920744003
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 1 x 500 mL Corning® bottle, pack of 2
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom
Caratteristiche
capacity 1 x 500 mL Corning® bottle
Holds 500 mL bottles
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920744003 (Global)
Parametri
4,200 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
160 mm
Diametro
98 mm
Compatibilità
for use with Universal-Large bucket
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)