Documenti fondamentali
EP5825741005
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 250 mL flat, 175–250 mL, pack of 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
capacity 250 mL flat, 175–250 mL
for use with aerosol-tight lid
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5825741005 (Global)
Parametri
3,112 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
145 mm
Diametro
62 mm
Compatibilità
for use with 750 mL round bucket
Descrizione generale
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Caratteristiche e vantaggi
  • Compatible for 1 bottle 250 mL flat, 175–225/ 250 mL conical, for Rotor S-4-104, Rotor S-4x1000 round buckets, and Rotor S-4x750
  • Flat bottom shape adapter
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)