EP5825739000
Eppendorf® Adapter
for 14 x Tube 5.0 mL, for rotor S-4-104, set of 2 pieces
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Prodotti consigliati
Caratteristiche
for 14 x Tube 5.0 mL, for rotor S-4-104
Confezionamento
set of 2 pieces
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5825739000
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 750 mL round bucket
Categorie correlate
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5825739000-14EA | 4022536227313 |