EP5820761008
Lid for Eppendorf(R) FA-45-48-11 Rotor
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R, aluminum
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum
Caratteristiche
aerosol-tight
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820761008 (Global)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5804
for use with 5804 R
for use with 5810 R
for use with 5810
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)