EP5820733004
Eppendorf® Adapter, for Eppendorf Conical Tubes with snap cap
tube capacity 25 mL, case of 6 ea, for use with for centrifuges with rotors for conical 50 mL tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Confezionamento
case of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820733004
Capacità
25 mL
Compatibilità
for use with for centrifuges with rotors for conical 50 mL tubes
Categorie correlate
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)