Documenti fondamentali
EP5810720001
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
holds 25 x 2.6-7 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Caratteristiche
holds 25 x 2.6-7 mL tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5810720001
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 500 mL rectangular buckets
Descrizione generale
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)