Documenti fondamentali
EP5804777000
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, pack of 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiali
conical bottom
Caratteristiche
Holds 5 mL tubes
for use with lid
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804777000 (Global)
Parametri
14,150 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
tecniche
centrifugation: suitable
Diametro
17 mm
Compatibilità
for use with Rotor F-34-6-38
Descrizione generale
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5804777000-2EA4061835084043