Documenti fondamentali
EP5427710000
Eppendorf® Rotor FA-45-24-11-HS
incl. rotor lid, aerosol-tight, coated
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. rotor lid, aerosol-tight, coated
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427710000
Parametri
175,000 max. RCF (30,130 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5430/5430R
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)