EP5425723008
Eppendorf® Adapter
holds 0.2 ml PCR tubes, for use with Rotor F-45-72-8, pack of 6 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
holds 0.2 ml PCR tubes
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5425723008
tecniche
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor F-45-72-8
Categorie correlate
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)