EP0030601700
Eppendorf® Microplate 96/F-PP
PCR clean, flat bottom, black wells, white border, pkg of 80 ea (5 bags of 16 plates)
Sinonimo/i:
Microplate 96/F
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black (with white border)
black wells
cap (push fit)
flat bottom
polycarbonate frame
polypropylene
polypropylene wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
PCR clean
RNase and DNase free
Confezionamento
pkg of 80 ea (5 bags of 16 plates)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030601700
tecniche
PCR: suitable
Capacità
1.5 mL
Misura
96 well
Colore
black wells
white border
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030601700 | 4065270495662 |
EP0030601700-80EA |