BR781668
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, black
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black wells
flat bottom
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt (F-bottom)
Confezionamento
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781668
Misura
350 μL
96 wells
Volume d’esercizio
350 μL
Colore
black
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)