BR781671
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black wells
flat bottom
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt (F-bottom)
with lid
Confezionamento
pack of 1 ea
pkg of (individually packaged)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781671
Misura
330 μL
96 wells
Volume d’esercizio
330 μL
Colore
black, with transparent bottom
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)