E9402
EphB2/Fc Chimera from mouse
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Cek5, Drt, ERK, Hek5, Nuk, Qek2, Sek3, Tyro5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in NSO cells
Saggio
>90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
0.04-2.5 ng/mL
PM
monomer calculated mol wt 85.3 kDa
100-110 kDa by SDS-PAGE (reducing)
Confezionamento
pkg of 200 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
ligand binding assay: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Ephb2(13844)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?