D8132
Dehydro-L-(+)-ascorbic acid dimer
≥80% (enzymatic)
Sinonimo/i:
Bis(dehydro-L-ascorbic acid), Bis-DHA, DHA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥80% (enzymatic)
Stato
powder
Colore
faint beige to beige
faint brown to light brown
white to yellow
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@@H](C(=O)C(=O)C1=O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H6O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8H,1H2/t2-,5+/m0/s1
SBJKKFFYIZUCET-JLAZNSOCSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?