Documenti fondamentali
CLS8509
Corning® 384 2D Barcoded Storage Tubes
black polypropylene, round bottom, with generic barcode, non-sterile, lid: no, pack of 384
Sinonimo/i:
sample tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
black polypropylene
black wells
round bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
pack of 384
case of 7680
Produttore/marchio commerciale
Corning 8509
Parametri
-80-110 °C temp. range
Lunghezza
14 mm
Capacità
120 μL
Misura
384 wells
Altezza
16.9 mm , with cap
Volume d’esercizio
100 μL
Colore
black
Descrizione generale
The 2D storage tube line is a superior storage solution designed to provide maximum identification.
Features include:
  • IDENTIFICATION - Synchronized 2D and linear bar code - unlike any other in the market
  • INFORMATION - 14 x 14 dot 2D bar code
  • BAR CODE STABILITY - Laser-etched, not an attached label
  • COMPOUND COMPATIBILITY - Polypropylene construction throughout
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)