CLS8503
Corning® 96 1D/2D bar coded storage tubes
capacity 1.3 mL, with screw caps, racked with cover and orange latches
Sinonimo/i:
sample tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cap
orange tube
polypropylene
round wells
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 96
case of 960
Produttore/marchio commerciale
Corning
Parametri
-180-110 °C temp. range (screw cap)
-80-110 °C temp. range (TPE cap)
Lunghezza
43.9 mm
Capacità
1.3 mL
Misura
96 wells
Altezza
47.5 mm , with TPE cap
52.7 mm , with screw cap
Colore
none
Descrizione generale
Features include:
- IDENTIFICATION - Synchronized 2D and linear bar code - unlike any other in the market
- INFORMATION - 14 x 14 dot 2D bar code
- BAR CODE STABILITY - Laser-etched, not an attached label
- COMPOUND COMPATIBILITY - Polypropylene construction throughout
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)