CLS7017
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, individually paper/plastic wrapped, triple bagged, clean room pack style
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.5 mL
subdivision
Confezionamento
case of 100
bag of 25
Produttore/marchio commerciale
Corning 7017
Campo di misura
accuracy: 0.5 mL
Lunghezza
370 mm
Capacità
50 mL
D.I. dei puntali
0.125 in.
Colore
purple color-coded stripe
Descrizione generale
- Color-coding on paper allows easy size identification.
- Paper/plastic wrap allows full view
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile, individually wrapped and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Lot numbers printed on each pipet wrapper
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)