CLS480135
Corning® Microcentrifuge Individual Adapters
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 0.2 mL tubes
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 480135
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 6765-HS
for use with 6766-HS
for use with 6767-HS
for use with Corning® LSE High Speed Microcentrifuges
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)