CLS480128
Corning® LSE™ single block, for Corning LSE single block digital dry baths
single block, 6 x 25 mm tubes, 1/cs
Sinonimo/i:
equipment replacement accessory
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 6 x 25 mL tubes
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 480128
Compatibilità
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
Categorie correlate
Descrizione generale
CLS6785SB, CLS6786SB, CLS6787SB
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS480128-1EA | 4061825882574 |