Documenti fondamentali
CLS430766
Provette da centrifuga da 15 mL Corning®
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ plug seal cap, sterile, natural, 500/cs
Sinonimo/i:
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
Materiali
cap (plugseal)
conical bottom tube
polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RCF 12000 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
Confezionamento
bag of 50
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 430766
Parametri
12000 × g max. RCF
D.E. × lungh.
17.5 mm × 118.5 mm
Diam. tappo
22.9 mm
22.9 mm , approx.
Capacità
15 mL
Colore
clear
natural
Raccordi
cap (Plug Seal)
Descrizione generale
Le provette da centrifuga monouso da 15 mL Corning® sono disponibili come provette in polietilene tereftalato (PET) trasparente con tappo plug seal tradizionale o come provette in polipropilene (PP) con tappi plug seal o con i nuovi tappi CentriStar.
Il tappo CentriStar, con una parte superiore facile da inserire e da togliere, offre un′ergonomia avanzata grazie alle zigrinature più ampie e al design con bordo ribaltabile. Tutte le provette sono disponibili in una gamma di confezioni.
  • Sterili, certificate apirogene e prive di DNasi/RNasi
  • Scale graduate stampate in nero e ampio riquadro bianco per l′etichettatura
  • La RCF massima per le provette in PET è 3600 x g
Note legali
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)