CLS3628BC
Corning® 96 Well Microplate With Generic Barcode
flat bottom clear, polystyrene, bag of 20 ×, sterile, lid
Sinonimo/i:
96 multiwell plate, 96 well barcode plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, 96 well plate with generic barcode
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear polystyrene plate
flat bottom clear
flat bottom wells clear polystyrene wells
polystyrene
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
plate format: 96 well standard
Confezionamento
pack of 10
case of 50
bag of 20 ×
Produttore/marchio commerciale
Corning 3628BC
Misura
96 wells
Volume pozzetto
360 μL
Volume di lavoro pozzetto
100-200 μL
Colore
clear
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Dependable and Durable: Tested for optimal readability, chemical resistance, and temperature variation.
- The microplates feature flat bottoms with a total volume of 360 µL.
- Recommended working volumes range from 75 to 200 µL.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)