Documenti fondamentali
CLS356525
Corning® Falcon® Serological Pipettes
capacity 25 mL, individually wrapped, space saver, clear plastic, sterile
Sinonimo/i:
pipet
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.02
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
individually wrapped space saver, clear plastic
subdivision
Produttore/marchio commerciale
Corning 356525
Capacità
25 mL
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)