Documenti fondamentali
CLS353502
Corning® Falcon® Cell Culture Insert Companion Plate
wells, 6, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinonimo/i:
Cell Culture Insert Companion Plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Materiali
polystyrene plate
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
wells 6
Confezionamento
case of 50 ea (Individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 353502
Misura
6 well
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Falcon® 6 Well TC-Treated Polystyrene Cell Culture Insert Companion Plate, with Lid, Sterile, 1/Pack, 50/Case
Applicazioni
Cell Culture
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)