CLS353096
Corning® Falcon® Permeable Support
for use with 24 Well Plate, with 3 µm Transparent PET Membrane, sterile
Sinonimo/i:
Permeable Support
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Caratteristiche
with 3 µm Transparent PET Membrane
Confezionamento
case of 48 ea (Individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 353096
Compatibilità
for use with 24 Well Plate
Descrizione generale
Falcon® Permeable Support for 24 Well Plate with 3.0µm Transparent Polyester (PET) Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case
Applicazioni
Cell Culture
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)