CLS353086
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 1.8 cm, handle L 25 cm, sterile
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
TPE
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 353086
tecniche
cryopreservation: suitable
Lung. pala
1.8 cm
Lunghezza impugnatura
25 cm
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)