CLS353087
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 3.0 cm, handle L 40 cm, sterile
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
TPE
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 353087
tecniche
cryopreservation: suitable
Lung. pala
3.0 cm
Lunghezza impugnatura
40 cm
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)