Documenti fondamentali
Z225142
Sigma-Aldrich
Scienceware® long-handled scraper
reaches deep inside glass vessels without scratching
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F368290001
Lunghezza
46 1/4 in.
Descrizione generale
Reaches deep inside glass vessels without scratching. The rigid nylon scraper blade (7 in. L × 4 1/2 in. W) is molded to a tubular, fiberglass shaft having a ribbed hand grip.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4