Z500070
Scienceware® scraper
white low-density polyethylene, handle L 36 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
white low-density polyethylene
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F36831-0001
Lunghezza impugnatura
36 in.
Descrizione generale
Blade is 5 in. W × 6in. L and tapers to a chisel edge. Extension handles are white.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z500070-1EA | 4061832265292 |