Z500046
Scienceware® scraper
handle L 36 in., red high-density polyethylene
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
red high-density polyethylene
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F36831-0000
Lunghezza impugnatura
36 in.
Descrizione generale
Blade is 5 in. W × 6in. L and tapers to a chisel edge. Extension handles are white.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)