CLS352360
Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
pore size 100 μm, yellow Nylon, sterile
Sinonimo/i:
culture tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
yellow Nylon
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 352360
Dimensione pori
100 μm pore size
applicazioni
filtration
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)