Documenti fondamentali
CLS352350
Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
pore size 70 μm, white Nylon, sterile
Sinonimo/i:
culture tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41104932
NACRES:
NB.13
Materiali
white Nylon
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 352350
Dimensione pori
70 μm pore size
applicazioni
filtration
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)