Documenti fondamentali
CLS352027
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 8 mL, cap, screw, sterile
Sinonimo/i:
culture tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.13
Materiali
round polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap screw
Produttore/marchio commerciale
Corning 352027
Capacità
8 mL
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)