CLS1395500HTC
Corning® pyrex® media bottle
capacity 500 mL, with PBT high temperature caps
Sinonimo/i:
1395-500HTC, media bottle, pyrex bottle
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass bottle
cylindrical
red cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap
graduations 100 ‑ 400 mL graduation interval: 100 mL
wide mouth
Confezionamento
case of 10 ea
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 1395-500HTC
Alt. bottiglia × diam. est.
176 mm × 86 mm , approx
Capacità
500 mL
Raccordi
GL 45 thread
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)