CLS11495
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 3 L, I.D. 1/4 in., sterile
Sinonimo/i:
Corning container
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
Descrizione
plain
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap: no
C-Flex tubing
Confezionamento
case of 2
Produttore/marchio commerciale
Corning 11495
Diam. int.
1/4 in.
Capacità
3 L
Volume
3 L
3000 mL
Raccordi
male luer lock
Altre note
Browse all Erlenmeyer flasks
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)