Documenti fondamentali
CLS11410
Corning® closed system Erlenmeyer flask
pre-assembled, capacity 250 mL, sterile
Sinonimo/i:
conical flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiali
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
vent cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 11410
Capacità
250 mL
Altre note
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)