Documenti fondamentali
LBRM TG6
96020937, mouse lymph, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
mouse lymph
Modalità di accrescimento:
Suspension
Cariotipo:
Not specified
Morfologia:
Lymphoblast
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Malattie correlate:
cancer
Nome del prodotto
LBRM TG6, 96020937
Origine biologica
mouse lymph
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse Lymphoma Radiation-induced
Descrizione della linea cellulare
The LBRM TG6 line was derived from the LBRM 33 T cell lymphoma. The cells produce IL-2 in response to IL-1 and PHA. These cells can be used to measure IL-1 activity in a very rapid sensitive assay. Mouse strain: B10.BR.
Terreno di coltura
IDMEM + 2mM Glutamine + 0.02 mM 2-mercaptoethanol + 10% foetal bovine serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 200,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)