Documenti fondamentali
L5178Y-S
93050408, mouse lymph, Lymphoblastoid
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
L5178Y-S, 93050408
Origine biologica
mouse lymph
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblastoid
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse DBA/2 Lymphoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a thymic tumour induced in a DBA/2 mouse by methylcholanthrene. The cells were adapted for in vitro growth. The cells have been widely used in toxicity and radiation studies.
Terreno di coltura
Fischer′s + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum (HS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 300,000 to 900,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)