SUP-T1
95013123, human blood, Lymphoblast
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SUP-T1, 95013123
Origine biologica
human blood
Confezionamento
tube of 5 μg 95013123-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95013123-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
92XXXY, -2, -2, -9, -9, 2inv(2*)(p21q11), +2inv(2), del(2*)(Q21), 2del(4)(q31q35), 2del (5)(p13p14), 2del(6)(q23q27), inv(14)(q11q32), t(7;9)(q34,q34), +der(9)t(7;9). Undergone Tetraploidisation
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
CD4
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)