Documenti fondamentali
Clone 81
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
feline kidney
Confezionamento
tube of 5 μg 90031403-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90031403-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Cat kidney fibroblast, MSV transformed
Descrizione della linea cellulare
Susceptible to Feline leukaemia virus. There is the possibility of low level secretion of Feline endogenous retrovirus (RD 114). The cells should be handled under laboratory containment level 2.
Applicazioni
Virus and cloning studies: FeLV, Feline endogenous retrovirus
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)