H24b
Reactivity: Anti-IgG, grey seal, 93031702
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reattività
Anti-IgG, grey seal
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Not specified
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against seal IgG.
Immunogeno
Grey seal immunoglobulin
Applicazioni
Quantification of seal IgG
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2 mM glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)