3C9-D11-H11
92022115, Reactivity: Anti-Porcine Pparvovirus (PPV)
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 92022115-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92022115-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0 Ag-14
Reattività
Anti-Porcine Pparvovirus (PPV)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse Sp2/0 Ag-14 x Mouse BALB/c spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against porcine parvovirus, and can be used in viral neutralisation assays.
Immunogeno
Porcine parvovirus
Applicazioni
Immunodiagnosis
Terreno di coltura
DMEM + 2mM glutamine + 2 5% Foetal Bovine Serum (FBS) + 5% Horse Serum (HS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)