COR-L51
92031916, human lung, Not specified
About This Item
Prodotti consigliati
product name
COR-L51, 92031916
Origine biologica
human lung
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
High levels of L-dopa decarboxylase
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian lung carcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a pleural effusion taken from a 71-year-old Caucasian male suffering from small cell lung carcinoma.
Applicazioni
Studies on lung cancer
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells grow as floating aggregates.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.