LC-2/ad
94072247, human lung, Epithelial
Sinonimo/i:
LC-2/ad Cells
About This Item
product name
LC-2/ad, 94072247
Origine biologica
human lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal No 53-56
Morfologia
Epithelial
Prodotti
alpha-1-anti-trypsin
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Articoli
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.