COR-L311
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96020721, human lung, Not specified
Sinonimo/i:
CORL311 Cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
human lung
Confezionamento
tube of 5 μg 96020721-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020721-1VL
Modalità di accrescimento
Aggregates in suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human lung small cell carcinoma
Descrizione della linea cellulare
COR-L311 has been isolated from a 63 year-old male patient with extensive disease and relapse after 3 cycles of chemotherapy treatment with eroposide, colchicine, methotrexate and vincristine.
Applicazioni
Human lung cancer studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)