Documenti fondamentali
SBAC
91021201, bovine adrenal gland (cortex), Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
SBAC, 91021201
Origine biologica
bovine adrenal gland (cortex)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Bovine adrenal cortex, normal
Descrizione della linea cellulare
Derived from the fasciculata-reticularis zone of the adrenal cortex taken from three normal adult cows. FGF stimulates cell division. Cells are responsive to ACTH and other steroidogenic agents. Finite lifespan; 60-70 population doublings expected. Studies have indicated that this cell line produces both detectable BVDV antigens and infectious BVDV.
Applicazioni
Hormone studies
Terreno di coltura
Ham′s F12 with Fibroblast Growth Factor (FGF) (crude, 50ng/ml or pure, 500 pg/ml) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)