Hs 888Lu
90112709, human lung, Fibroblast
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Hs 888Lu, 90112709
Origine biologica
human lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46, diploid
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian normal lung tissue
Descrizione della linea cellulare
Derived from normal lung tissue of a 20 year old male caucasian with osteosarcoma metastatic to the lung. The cell line was initiated from enzyme dispersed tissue. The cells can undergo a further 9 population doublings.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)