Documenti fondamentali
GS-109-V-20
90110505, human skin, Fibroblast-like
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
GS-109-V-20, 90110505
Origine biologica
human skin
Confezionamento
tube of 5 μg 90110505-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110505-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Fibroblast-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian skin fibroblast Gardner′s syndrome
Descrizione della linea cellulare
Derived from skin from the upper arm of an 18 year old Caucasian male with Gardner′s syndrome is an autosomal dominant condition which predisposes to carcinoma and multiple polyps of the colon. Cells exist in an initiated state rather than a normal or transformed state. Normal diploid karyotype.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split semi-confluent cultures 1:2 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. Monolayer will form in a 25cm2 flask in 1 week.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)